Print…
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 433 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793570
Número CAS: 2366994-53-6