Print…
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49413-1G PC49413-250MG
APOSPC49413-1GEA 476 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793569
Número CAS: 2366994-57-0