Print…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.3 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793567
Número CAS: 2366994-56-9