Print…
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49410-1G PC49410-250MG PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49410-1G APOSPC49410-250MG APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793566
Número CAS: 2366994-63-8