Print…
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793565
Número CAS: 2366994-55-8