Print…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 34.8 EUR
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793564
Número CAS: 2366994-61-6