Print…
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49407-1G PC49407-250MG PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA 435 EUR
APOSPC49407-1G APOSPC49407-250MG APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD17677330
Número CAS: 769159-85-5