Print…
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31793563
Número CAS: 2366994-58-1