Print…
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 188 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₃BrFN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745720
Número CAS: 2379918-59-7