Print…
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 192 EUR
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄BrFN₂O₂
Peso Molecular: 259.032 g/mol
Ponto de Fusão: 240…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193299
Número CAS: 1260784-00-6