Print…
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 188 EUR
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745719
Número CAS: 2379918-40-6