Print…
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 476 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉FN₂O₂
Peso Molecular: 208.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195311
Número CAS: 1260843-88-6