Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520657
Número CAS: 1114808-95-5