Print…
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 238 EUR
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₃NO₂
Peso Molecular: 284.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441382
Número CAS: 50419-85-7