Print…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 604 EUR
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃F₃INO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27665000
Número CAS: 1820607-53-1