Print…
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49382-1G PC49382-5G
APOSPC49382-1GEA 290 EUR
APOSPC49382-1G APOSPC49382-5G
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₈H₃F₃INOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407432
Número CAS: 1820736-27-3