Print…
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 261 EUR
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFI
Peso Molecular: 314.921 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08236849
Número CAS: 260050-97-3
UN: 3261
ADR: 8 II