Print…
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782054
Número CAS: 905808-02-8