Print…
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-3-bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 174 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₇BrFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850040
Número CAS: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III