Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 382 EUR
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅N
Peso Molecular: 207.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24850039
Número CAS: 1440535-21-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III