Print…
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 328 EUR
APOSPC49364-1G APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄F₄N₂O₂
Peso Molecular: 224.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850038
Número CAS: 1440535-15-8