Print…
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]aniline, 4-Amino-3-bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49362-1G PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA 209 EUR
APOSPC49362-1G APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850034
Número CAS: 940077-66-7