Print…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 261 EUR
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24850030
Número CAS: 1440535-14-7