Print…
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 754 EUR
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula: C₇H₃F₃INO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850032
Número CAS: 1440535-09-0