Print…
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline, 3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49359-1G PC49359-250MG
APOSPC49359-1GEA 824 EUR
APOSPC49359-1G APOSPC49359-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850035
Número CAS: 1440535-13-6