Print…
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2,6-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49356-1G PC49356-5G
APOSPC49356-1GEA 140 EUR
APOSPC49356-1G APOSPC49356-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08447307
Número CAS: 1092712-26-9