Print…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-nitrobenzotrifluoride
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 220 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₃NO₂
Peso Molecular: 284.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606359
Número CAS: 1227572-51-1
UN: 3261
ADR: 8 II