Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 174 EUR
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213547
Número CAS: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III