Print…
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 859 EUR
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula: C₇H₅BrF₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24369703
Número CAS: 1432075-81-4