Print…
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 406 EUR
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₈H₃BrF₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24369702
Número CAS: 1432075-83-6