Print…
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 325 EUR
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Fórmula: C₈H₆BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23098944
Número CAS: 871223-88-0
UN: 1993
ADR: 3,III