Print…
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-fluoroanthranilonitrile, 4-Bromo-2-cyano-5-fluoroaniline
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 52.2 EUR
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23098943
Número CAS: 1334331-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III