Print…
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 290 EUR
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₃BrF₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23098942
Número CAS: 1132701-00-8