Print…
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 58 EUR
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683523
Número CAS: 302912-33-0