Print…
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 161 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₄F₅N₃O₂
Peso Molecular: 281.139 g/mol
Ponto de Fusão: 140…141 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18074389
Número CAS: 4229-01-0