Print…
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Trifluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-250MGEA 95.7 EUR
APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100737
Número CAS: 131747-61-0