Print…
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 0 EUR
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₄F₅NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22370119
Número CAS: 1379812-05-1