Print…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 187 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂O
Peso Molecular: 202.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06408813
Número CAS: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III