Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 143 EUR
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₅BBrF₃O₃
Peso Molecular: 284.823 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19237163
Número CAS: 959997-86-5