Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 186 EUR
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₅BBrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22580724
Número CAS: 2304634-32-8