Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₅BBrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18447612
Número CAS: 1394346-22-5