Print…
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃IO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18398076
Número CAS: 154065-33-5