Print…
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 219 EUR
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₃BrF₂S
Peso Molecular: 213.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22580723
Número CAS: 1403667-53-7