Print…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 288 EUR
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₆F₂O₂
Peso Molecular: 160.118 g/mol
Ponto de ebulição: 113.5…114.5 °C (37 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827564
Número CAS: 75626-22-1