Print…
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-ethynyl-3-fluorobenzene
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 406 EUR
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22460481
Número CAS: 1401670-91-4