Print…
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-ethynyl-1-fluorobenzene
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703533
Número CAS: 657427-46-8