Print…
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Difluoroethylmethane sulphonate, 2,2-Difluoroethyl mesylate
PC49275-1G PC49275-250MG
APOSPC49275-1GEA 623 EUR
APOSPC49275-1G APOSPC49275-250MG
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Fórmula: C₃H₆F₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442174
Número CAS: 163035-65-2