Print…
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 0 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659465
Número CAS: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III