Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA 632 EUR
APOSPC49263-1G APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Fórmula: C₈H₃BrF₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22415279
Número CAS: 1396503-79-9