Print…
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-ethynyl-4-fluorobenzene
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 248 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703532
Número CAS: 1057670-01-5